The tip of the swab is made of Dacron® polyester.
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 units | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 60,30 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41112601
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
product line
HY-LiTE®
packaging
pkg of 50 (swabs)
manufacturer/tradename
HY-LiTE®
application(s)
food and beverages
surface monitoring
compatibility
for use with HY-LITE® luminometer
storage temp.
2-30°C
General description
Der HY-LiTE® Reinigungstupfer wurde zum Einsatz mit den HY-LiTE® Stiften und HY-LiTE® 2/2A-Luminometern zwecks Hygienekontrolle von Oberflächen in der Nahrungsmittel- und Getränkeproduktion entwickelt. Es ist ein anwenderfreundliches, schnelles und zuverlässiges Testsystem zur Bewertung der Qualität von Prozessanlagen, Oberflächen, Wasserproben und anderen Umgebungen.
Application
Der HY-LiTE® Reinigungstupfer wurde zum Einsatz mit den HY-LiTE® 2/2A-Luminometern zwecks Hygienekontrolle von Prozessanlagenoberflächen, Wasserproben und anderen Umgebungen in der Nahrungsmittel- und Getränkeproduktion entwickelt.
Other Notes
SKU 1.30103.0002 wurde durch 1301030001 ersetzt
Legal Information
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with HY-LITE® luminometer | compatibility for use with HY-LITE® luminometer | compatibility - | compatibility - |
| packaging pkg of 50 (swabs) | packaging pkg of 100 tests (100 pens & 100 hygiene swabs) | packaging - | packaging pkg of 50 ea (single packed) |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. no temp limit | storage temp. - |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level EQ1 | Quality Level - |
| product line HY-LiTE® | product line HY-LiTE® | product line HY-LiTE® | product line - |
| manufacturer/tradename HY-LiTE® | manufacturer/tradename HY-LiTE® | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Maine Mfg 10498521 |
Lagerklasse
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1301030001 | 04022536230504 |
-
What material is the tip of the swab?