Fortfahren mit
1.30100
HY-LiTE® 2 Hygiene-Monitoring-System
For ATP measurement to assess biological contamination, Suitable for quality monitoring of cleaning processes on surfaces and in process fluids during food and beverages production as well as in other Industrial production applications.
Synonym(e):
Luminometer, ATP-Messgerät, ATP-Monitor, ATP-System
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 8.630,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41115333
€ 8.630,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
complies with DIN 10124
Quality Segment
product line
HY-LiTE®
dilution
(Hygiene monitoring)
application(s)
environmental
food and beverages
industrial hygiene
industrial qc
jet fuel
surface monitoring
water monitoring
storage temp.
no temp limit
General description
HY-LiTE® 2 ist ein mitsamt allen Zubehörteilen ausgestattetes Luminometer für den mobilen Einsatz, um den Hygienestatus in Produktionsanwendungen der Lebensmittel-, Getränke- und sonstigen Branchen schnell und zuverlässig zu überwachen. Dieses Gerät ermöglicht die quantitative Detektion von ATP (Adenosintriphosphat). Die Ergebnisse sind nahezu sofort verfügbar, sodass ggf. umgehend Abhilfemaßnahmen ergriffen werden können. Die Messwerte werden als Lichtintensität (der Biolumineszenz) in RLU (Relative Light Units, relative Lichteinheiten) angezeigt.
Jedes Kit enthält folgende Artikel, die in einer gepolsterten Nylon-Tragetasche verpackt sind:
  • HY-LiTE®-2-Luminometer
  • Batteriehalter (für 4 versiegelte 1,5V-Mignonzellen )
  • Netzteil mit länderspezifischen Adaptern für UK, EU, NA und AU
  • USB-Verbindungskabel
  • USB-Stick mit: TREND-2-Datenverwaltungssoftware, Benutzerhandbuch, Sicherheitsdatenblatt und Schritt-für-Schritt-Anleitung.
Folgende Sprachen sind im HY-LiTE®-2-Instrument, in der TREND-2-Software und im Benutzerhandbuch verfügbar: DE, EN, ES, FR, PL. Das Benutzerhandbuch ist auch in RU mit EAC-Zertifizierung erhältlich. Das HY-LiTE®-2-System erfüllt jegliche Anforderungen gemäß DIN 10124.
Application
Das HY-LiTE®-2-Luminometer wird vorwiegend zum Überprüfen der Qualität von Reinigungs- und Desinfektionsprozessen in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion sowie in anderen Industrieanwendungen eingesetzt. Das HY-LiTE®-2-System kann ausschließlich mit HY-LiTE®-Pens verwendet werden.
Features and Benefits
  • Zuverlässiges und robustes Produkt
  • Einfache Bedienung mit nur 5 Tasten
  • Halbautomatischer Deckel
  • Temperaturausgleich
  • Einzigartige Kalibrierungs-Selbstprüfung
  • Erweiterte Datenverwaltung mit der TREND 2 Software
  • Kann an das Stromnetz angeschlossen oder mit Standard-AA-Batterien betrieben werden
Other Notes
Zur Verwendung mit HY-LiTE® Pens
SKU 1.30100.0301 wurde durch SKU 1.30100.0001 ersetzt
Legal Information
HY-LITE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.301031.301011.30895
application(s)
environmental
food and beverages
industrial hygiene
industrial qc
jet fuel
surface monitoring
water monitoring
application(s)
food and beverages
surface monitoring
application(s)
food and beverages
personnel monitoring
surface monitoring
application(s)
industrial hygiene
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
EQ1
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
dilution
(Hygiene monitoring)
dilution
-
dilution
-
dilution
-
agency
complies with DIN 10124
agency
-
agency
-
agency
-
product line
HY-LiTE®
product line
HY-LiTE®
product line
HY-LiTE®
product line
HY-LiTE®