Fortfahren mit
1.28221
Zinkchlorid
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Synonym(e):
Chlorzink
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 112,00
25 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.050,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
136.30
UNSPSC Code:
51472303
MDL number:
€ 112,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenProduktmuster anfordern
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
BP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
mol wt
136.30 g/mol
impurities
endotoxins, low
bp
293 °C
mp
293 °C (lit.)
solubility
851 g/L at 20 °C
density
2.93 g/cm3 at 22 °C
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
2-25°C
SMILES string
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI key
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
General description
Zinc chloride is a mineral salt broadly used in pharmaceutical formulations, cosmetics and as supplement for nutrition.
Application
Mineral Salt
Packaging
1282211001 - 1kg in plastic bottle
1282218029 - 25kg in plastic bucket
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
74635531650-M793523
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
-
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
-
solubility
851 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
-
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
Redi-Dri
product line
-
product line
Redi-Dri
density
2.93 g/cm3 at 22 °C
density
-
density
-
density
-
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
vapor pressure
1 mmHg ( 428 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinkchlorid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
128221802904054839740794
128221100104054839740787