793523
Zinkchlorid
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, reagent grade, ≥98%
Synonym(e):
Chlorzink
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
reagent grade
free-flowing
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 mmHg ( 428 °C)
Produktlinie
Redi-Dri™
Assay
≥98%
Form
powder or crystals
pH-Wert
5 (20 °C, 100 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
293 °C (lit.)
SMILES String
[Cl-].[Cl-].[Zn++]
InChI
1S/2ClH.Zn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
JIAARYAFYJHUJI-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Chemoselektive Dimethylacetalisierung von Aldehyden und Ketonen mit Trimethyl-orthoformiat zur Synthese von Dimethylacetalen.
- Synthese von 9-substituierten Acridinen über die Bernthsen-Reaktion.
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.