Fortfahren mit
126870
Alsterpaullon
A cell-permeable, potent, reversible, and ATP competitive inhibitor of GSK-3β (IC50 = 4 nM) and Cdk1/cyclin B (IC50 = 35 nM).
Synonym(e):
Alsterpaullon, 9-Nitro-7,12-dihydroindolo[3,2-d][1]benzazepin-6(5H)-on, 9-Nitropaullon, NSC 705701
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 169,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H11N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
293.28
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 169,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
light yellow to brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1cc2c([nH]c3c2CC(=O)Nc4c3cccc4)cc1
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-15-8-12-11-7-9(19(21)22)5-6-14(11)18-16(12)10-3-1-2-4-13(10)17-15/h1-7,18H,8H2,(H,17,20)
InChI key
OLUKILHGKRVDCT-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler, potenter, reversibler und ATP-konkurrierender Inhibitor von Cdk1/Cyclin B (IC50 = 35 nmol/l) und GSK-3β (IC50 = 4 nmol/l). Eines der aktivsten Paullone, das durch Konkurrieren mit ATP um die Bindung an GSK-3β agiert und die Phosphorylierung von Tau hemmt. Hemmt außerdem die Aktivität der Cdk5/p25-abhängigen Phosphorylierung von DARPP-32 (ein durch Dopamin und Adenosin-3′,5′-Monophosphat reguliertes 32-kDa-Phosphoprotein). Weist in vitro eine bemerkenswerte Antitumorwirkung auf. Hemmt das Wachstum der Darmkrebszelllinie HCT-116 mit einem IC50 im Nanomolbereich.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
GSK-3β, Cdk1/Cyclin B
Produkt konkurriert mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 4 nmol/l, 35 nmol/l gegen GSK-3β bzw. Cdk1/Cyclin B
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Leost, M., et al. 2000. Eur. J. Biochem.267, 5983.
Schultz, C., et al. 1999. J. Med. Chem. 42, 2909.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A4847528111217714
form
solid
form
powder
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL, THF: soluble, acetone: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Alsterpaullon
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
126870-1MG04055977222159