Merck
1.25155
Millipore
Fractogel® EMD Chelate (M)
RoboColumn Fractogel® Chelate (M), volume 0.6 mL, prepacked column
Synonym(e):
RoboColumn Fractogel® Chelate (M) 0.6ml
Größe auswählen
1 EA
Anfragen
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
Anfragen
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
Dieser Artikel kann nicht von einem Gastbenutzer erworben werden. Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter +43 1 3602 77 47 43oder
.
ligand
iminodiacetic acid
Qualitätsniveau
Materialien
polypropylene housing
Produktlinie
Fractogel®
Form
prepacked column
Parameter
≤8 bar pressure
~240 cm/hr max. flow rate
Säule ID × L
5 mm × 30 mm
Volumen
0.6 mL
Aktive Matrixgruppe
Methacrylate
Mittlere Partikelgröße
40-90 μm
Kapazität
~60 mL, resin binding capacity
Anwendung(en)
recombinant protein
Trenntechnik
affinity
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
5 x 30 mm
Leistungsmerkmale und Vorteile
RoboColumn Fractogel® Chelate (M) 0.6 ml provides users with:
  • Efficiently purify histidine-tagged recombinant proteins
  • Coordinate metal ions to non-bonding electron pairs of the amino acid side chains and separate peptides
  • Ensure timely and successful startup and operation
  • Minimize hydrophobic interactions due to the tentacles technology, resulting in superior selectivity and recovery
  • Handle multiple CIP and packing cycles with the chemically and physically robust bead, leading to a longer resin lifetime
Rechtliche Hinweise
FRACTOGEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany