Fortfahren mit
1.24839
Pefabloc® SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochlorid)
(AEBSF) for biochemistry
Synonym(e):
Pefabloc® SC (4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid-hydrochlorid), 4-(2-Aminoethyl)-benzolsulfonylfluorid Hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H11ClFNO2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
239.69
UNSPSC Code:
12352107
NACRES:
NA.21
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
mp
175-177 °C
solubility
10 g/L
bulk density
200 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CC[N+H3].[Cl-]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI key
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (HPLC): ≥ 98 %
Identität (IR): entspricht
Legal Information
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A84561015005.08436
form
solid
form
powder
form
solid
form
liquid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
>97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
solubility
10 g/L
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: 25 mg/mL
solubility
-
mp
175-177 °C
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials