Fortfahren mit
101500
AEBSF, Hydrochlorid
AEBSF, CAS 30827-99-7, is a specific irreversible inhibitor of chymotrypsin, kallikrein, plasmin, thrombin, trypsin, and related thrombolytic enzymes. A nontoxic alternative to PMSF and DFP.
Synonym(e):
AEBSF, Hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 107,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 654,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.050,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10FNO2S · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.23 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, desiccated
€ 107,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
color
white to off-white
input
general use sample(s)
solubility
water: 25 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
F[S](=O)(=O)c1ccc(cc1)CCN.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C8H10FNO2S.ClH/c9-13(11,12)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10;/h1-4H,5-6,10H2;1H
InChI key
WRDABNWSWOHGMS-UHFFFAOYSA-N
General description
AEBSF, CAS-Nr. 30827-99-7, ist ein spezifischer, irreversibler Inhibitor von Chymotrypsin, Kallikrein, Plasmin, Thrombin, Trypsin und ähnlichen thrombolytischen Enzymen. Eine nichttoxische Alternative zu PMSF und DFP.
Spezifischer, irreversibler Inhibitor von Serinproteasen. Hemmt Chymotrypsin, Kallikrein, Plasmin, Thrombin, Trypsin und ähnliche thrombolytische Enzyme. Stabile, nichttoxische Alternative zu PMSF (Katalog-Nr. 52332). Ein β-Sekretaseinhibitor, der die Produktion von β-Amyloidpeptid (Aβ) hemmt und die Sekretion von Amyloid-Vorläuferprotein (sAPPUα) in mehreren Zelllinien um Konzentrationen im Millimolbereich steigert. Verwenden Sie für die meisten Anwendungen die gleiche Stoffmengenkonzentration (0,1–1,0 mmol/l) wie für PMSF. Auch als 50-mmol/l-Lösung in H2O erhältlich (Katalognr. 508436).
Spezifischer, irreversibler Inhibitor von Serinproteasen. Reagiert kovalent mit Serin am aktiven Zentrum. Hemmt Chymotrypsin, Kallikrein, Plasmin, Thrombin, Trypsin und ähnliche thrombolytische Enzyme. Stabile, nichttoxische Alternative zu PMSF (Katalog-Nr. 52332). Wird für die meisten Anwendungen in der gleichen Stoffmengenkonzentration (0,1–1,0 mmol/l) wie PMSF verwendet. Zeigt eine schwach hemmende Wirkung gegen Proteinase K.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Chymotrypsin
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °C). Wässrige Stammlösungen sind bei 4 °C bis zu 2 Monate haltbar. Bei einem alkalischen pH-Wert (8–9) findet eine leichte Hydrolyse statt.
Other Notes
Citron, M., et al. 1996. Neuron 17, 171.
Ohkubo, I., et al. 1994. J. Biochem. 116, 1182.
Mintz, G.R. 1993. BioPharm. 6, 34.
Lawson, W.B., et al. 1982. Folia Haematol.109, 52.
Markwardt, F., et al. 1974. Biochem. Pharmacol.23, 2247.
Markwardt, F., et al. 1973. Thromb. Res.2, 343.
Baker, B.R. und Cory, M. 1971. J. Med. Chem.14, 119.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SBR0001576307A8456
description
AEBSF, CAS 30827-99-7, is a specific irreversible inhibitor of chymotrypsin, kallikrein, plasmin, thrombin, trypsin, and related thrombolytic enzymes. A nontoxic alternative to PMSF and DFP.
description
-
description
-
description
≥97.0% (HPLC)
assay
>97% (HPLC)
assay
≥97%
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
form
solid
form
liquid
form
powder or crystals
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: 25 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under AEBSF, Hydrochlorid
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)