Fortfahren mit
12-371
Normales Maus-IgG
Normal Mouse IgG Polyclonal Antibody control validated for use in Immunoprecipitation & Western Blotting.
Synonym(e):
Maus-IgG-Antikörper
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
250 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 232,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IP, WB
Citations:
452
€ 232,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunglobulin G (IgG) ist eines der am reichlichsten vorhandenem Proteine im menschlichen Serum mit Normalwerten von 8–17 mg/mL im Blut von Erwachsenen. IgG spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr von Mikroorganismen, und die Moleküle werden im Rahmen unserer adaptiven Immunantwort von B-Lymphozyten gebildet. Das IgG-Molekül hat zwei eigenständige Funktionen: das Binden des Pathogens, das die Reaktion ausgelöst hat, und das Rekrutieren anderer Zellen und Moleküle, um das Antigen zu zerstören. Die Variabilität des IgG-Pools entsteht durch somatische Rekombination. Die Anzahl an Spezifitäten in einer Person zu einem beliebigen Zeitpunkt wird auf 1011 Varianten geschätzt.
Normales Maus-IgG wurde durch Fraktionierung und Ionenaustausch-Chromatographie aus gepooltem normalem Mausserum isoliert.
Application
Forschungskategorie
Sekundär- & Kontrollantikörper
Forschungsunterkategorie
Gesamt-Immunglobulin-Sekundärantikörper
Physical form
Aufgereinigtes Maus-IgG in Puffer mit 0,1 M Tris-Glycin, pH 7,4, 0,15 M NaCl und 0,05 % Natriumazid mit 30 % Glycerin. Bei -20 °C flüssig.
Preparation Note
Bei -20 °C 1 Jahr ab Empfangsdatum haltbar.
Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren. Empfohlene Handhabung: Das Fläschchen nach dem ersten Auftauen und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können. Hinweis: Variabilität bei Gefrierschranktemperaturen unter -20 °C kann zu einem Gefrieren von glycerinhaltigen Lösungen während der Lagerung führen.
Analysis Note
Regelmäßig mittels IP/WB als negative nicht-spezifische IgG-Kontrolle beurteilt.
Immunpräzipitation/Western-Blot-Assay:
4 µg dieser Charge wurden in einem Immunpräzipitations-/Western-Blot-Assay als negative nicht-spezifische IgG-Kontrolle verwendet.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
12-37012-349AP503
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
peroxidase conjugate
conjugate
-
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Normales Maus-IgG
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Argonaute 2 complexes selectively protect the circulating microRNAs in cell-secreted microvesicles.
Li, L; Zhu, D; Huang, L; Zhang, J; Bian, Z; Chen, X; Liu, Y; Zhang, CY; Zen, K
Testing null
Heterogeneity of estrogen receptor expression in circulating tumor cells from metastatic breast cancer patients.
Babayan, A; Hannemann, J; Spotter, J; Muller, V; Pantel, K; Joosse, SA
Testing null
Regulation of CCL2 expression by an upstream TALE homeodomain protein-binding site that synergizes with the site created by the A-2578G SNP.
Page, SH; Wright, EK; Gama, L; Clements, JE
Testing null
Global Trade Item Number
SKUGTIN
12-37104053252676949
Questions
  1. Hi, What is the precise molecular weight of this product (catalog number: 12-371). Hope you can help with the answer. Thanks a lot, Best regards, Alberte
    1 answer
    1. The molecular weight is not determined for this product. Most literature suggests mouse IgG to have a range of 150 - 155 kDa.