Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 206,00 |
Über diesen Artikel
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
clone
polyclonal
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
target post-translational modification
unmodified
General description
Application
Sekundär & Kontroll-Antikörper
Ganzes Immunglobulin Sekundäre Antikörper
Physical form
Preparation Note
Für maximale Produktrückgewinnung das Originalfläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren. Empfohlene Handhabung: Beim ersten Auftauen und vor dem Entfernen der Kappe das Fläschchen zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen vermeiden, da dies IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen könnte. Hinweis: Variabilität bei Gefrierschranktemperaturen unter -20 °C kann zu einem Gefrieren von glycerinhaltigen Lösungen während der Lagerung führen.
Analysis Note
Immunpräzipitation/Western-Blot-Assay:
2 µg dieser Charge wurden in einem Immunpräzipitations-/Western-Blot-Assay als nicht-spezifische IgG-Kontrolle verwendet.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source rabbit | biological source rabbit | biological source goat | biological source goat |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable |
| isotype IgG | isotype - | isotype IgG | isotype - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Normale Kaninchen-IgG-Antikörper
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 12-370 | 04053252738944 |