Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
500 μg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 289,00 |
Über diesen Artikel
biological source
goat
Quality Segment
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
species reactivity
rabbit
manufacturer/tradename
Upstate®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Rehydrierung: Geben Sie 500 µl steriles, destilliertes Wasser mit 50 % Glycerin hinzu, um eine 1-mg/ml-Stammlösung herzustellen.
Analysis Note
Western-Blot-Analyse: Geeignet für Western Blot (Dot Blot), ELISA und Immunhistochemie. Eine Arbeitsverdünnung von 1:15.000 bis 1:60.000 wird für ELISA vorgeschlagen. Eine Arbeitsverdünnung von 1: 2.000 bis 1:6.000 wird für Western Blot vorgeschlagen. Eine Arbeitsverdünnung von 1:500 bis 1:3.000 wird für Immunhistochemie vorgeschlagen. Die optimale Antikörperverdünnung für andere Anwendungen sollte vom Forschenden bestimmt werden.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 1 mg/mL, Upstate® | description Upstate®, from goat | description Upstate®, from rabbit | description 2 mg/mL, Chemicon® |
| biological source goat | biological source goat | biological source rabbit | biological source goat |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin | antibody form affinity purified immunoglobulin |
| species reactivity rabbit | species reactivity mouse | species reactivity sheep | species reactivity rabbit |
| conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate peroxidase conjugate | conjugate unconjugated |
| technique(s) ELISA: suitable, western blot: suitable, immunohistochemistry: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable |
| clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?