Fortfahren mit
12-219
Threonine Phosphopeptide
lyophilized powder, K-R-pT-I-R-R
Synonym(e):
Phosphopeptid K-R, Threonin-Phosphopeptid, Threonin-Phosphopeptid K-R-pT-I-R-R
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Threonin-Phosphopeptid (K-R-pT-I-R-R),
manufacturer/tradename
Upstate®
Quality Level
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
shipped in
wet ice
Biochem/physiol Actions
Zielprotein: PP2A
Physical form
Lyophilisiertes Pulver
Preparation Note
Lyophilisiert: Bei 4 °C 2 Jahre haltbar. Rehydriert: Bei -20 °C 1 Jahr haltbar.
Analysis Note
Regelmäßig unter Verwendung dieses Phosphopeptids als Substrat für PP2A (14-111) und dem PP2A-Immunpräzipitations-Phosphatase-Assay-Kit (17-313) beurteilt. Die Prüfung kann auch mit dem Ser/Thr-Phosphatase-Assay-Kit 1 (17-127) durchgeführt werden.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
17-127926116496915
technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P Agostinis et al.
European journal of biochemistry, 205(1), 241-248 (1992-04-01)
p34cdc2 kinase, a critical regulator of the cell cycle, has been shown to recognize the consensus sequence S/TP in proteins such as histone H1, the retinoblastoma gene product RB and the carboxyl-terminal domain of eukaryotic RNA polymerase II. Using phosphorylated
M F Santoro et al.
The Journal of biological chemistry, 273(21), 13119-13128 (1998-05-28)
Although the available evidence suggests that whereas the caspase family plays a major role in apoptosis, they are not the sole stimulators of death. A random yeast two-hybrid screen of a lymphocyte cDNA library (using caspase-3 as the bait) found
Phosphorylated synthetic peptides as tools for studying protein phosphatases.
L A Pinna et al.
Biochimica et biophysica acta, 1222(3), 415-431 (1994-07-21)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
12-21904053252510601