Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161503
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
NCBI accession no.
UniProt accession no.
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
Gene Information
human ... PPP2R1B(5519)
Application
Für Nachweis/Quantifizierung von: Ser/Thr-Kinasen
Ser/Thr-Phosphatase-Assay-Kit 1 für den Nachweis der PP2A-Aktivität durch entweder Dephosphorylierung des Phosphopeptids oder Hydrolyse von pNPP.
Packaging
Kit-Kapazität: 100 Assays
Analysis Note
Regelmäßig für den Nachweis der PP2A-Aktivität (Katalognr. 14-111) durch entweder Dephosphorylierung des Phosphopeptids (K-R-pT-I-R-R) oder Hydrolyse von pNPP eingesetzt.
Other Notes
Malachitgrün-Lösung (Katalognr. 20-105)
Malachitgrün-Additiv (Katalognr. 20-104)
Phosphatstandard (Katalognr. 20-103)
Threonin-Phosphopeptid (K-R-pT-I-R-R) (Katalognr. 12-219)
pNPP (p-Nitrophenylphosphat) (Katalognr. 20-106)
pNPP Ser/Thr-Assay-Puffer (Katalognr. 20-179)
NiCl2, 40 mmol/l (Katalognr. 20-178)
96-Well-Mikrotiterplatte
Malachitgrün-Additiv (Katalognr. 20-104)
Phosphatstandard (Katalognr. 20-103)
Threonin-Phosphopeptid (K-R-pT-I-R-R) (Katalognr. 12-219)
pNPP (p-Nitrophenylphosphat) (Katalognr. 20-106)
pNPP Ser/Thr-Assay-Puffer (Katalognr. 20-179)
NiCl2, 40 mmol/l (Katalognr. 20-178)
96-Well-Mikrotiterplatte
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1A Inhalation - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Lungs
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?