Fortfahren mit
121767
AG 1024
A cell-permeable, reversible, substrate competitive, and specific inhibitor of insulin-like growth factor-1 (IGF-1) and insulin receptor tyrosine kinase activity.
Synonym(e):
AG 1024
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 111,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C14H13BrN2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
305.17
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 111,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
off-white to yellow
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
Brc1c(c(cc(c1)C=C(C#N)C#N)C(C)(C)C)O
InChI
1S/C14H13BrN2O/c1-14(2,3)11-5-9(4-10(7-16)8-17)6-12(15)13(11)18/h4-6,18H,1-3H3
InChI key
ABBADGFSRBWENF-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeabler, reversibler, substratkonkurrierender und spezifischer Inhibitor von insulin-like growth factor 1 (IGF-1) und Insulinrezeptorkinasen mit signifikant geringeren IC50-Werten für IGF-1 als für Insulinrezeptoren. Leitet die Apoptose durch eine Herunterregulation der Expression von Phospho-Akt1 und Bcl-2 und durch das Steigern der Expression von Bax, p53 und p21 ein. Steigert Berichten zufolge die Strahlenempfindlichkeit von humanen Brustkrebszellen.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
IGF-1
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution aliquotieren und bei -20 °C einfrieren. Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 2 Monate haltbar.
Other Notes
Wen, B., et al. 2001. Br. J. Cancer85, 2017.
Parrizas, M., et al. 1997. Endocrinology138, 1427.
Ohmichi, M., et al. 1993. Biochemistry32, 4650.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
121765658395658452
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥94% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: 100 mg/mL, ethanol: 50 mg/mL, acetic acid: soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL, DMF: soluble
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3