Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
biological source
human
Quality Level
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
shipped in
dry ice
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| biological source human | biological source human | biological source human | biological source mouse |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
| manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® | manufacturer/tradename Upstate® |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable | technique(s) western blot: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - ED ENV 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9036-19-5
9036-19-5
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 12-110 | 04053252510380 |
| Z744927-1EA | 04065272811392 |
| Z744927-1EAPW | 04065272811408 |
| Z744931-1EA | 04065272811477 |
| Z744931-1EAPW | 04065272811484 |
| Z744926-1EA | 04065272811378 |
| Z744930-1EA | 04065272811453 |
| Z744932-1EAPW | 04065272811507 |
| Z744932-1EA | 04065272811491 |
| Z744928-1EA | 04065272811415 |
| Z218774-1EA | 04061832348964 |