Fortfahren mit
12-305
3T3/A31-Zelllysat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41105330
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32011807
Technique(s):
western blot: suitable
Species reactivity:
-
Application:
WB
Citations:
4
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Segment
form
liquid
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
western blot: suitable
shipped in
dry ice
Biochem/physiol Actions
3T3/A31
Analysis Note
Regelmäßig als Positivkontrolle für manche Upstate-Antikörper beurteilt.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Exclamation mark
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Danger
Hazard Classifications
ED ENV 1 - Eye Irrit. 2
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the concentration of this lysate: 3T3/A31 Cell Lysate? Looking for concentrated lysate ~2ug/uL Thanks!
    1 answer
    1. This product is provided as a 1 mg/mL (100ug/100uL) solution prepared in a modified RIPA that has been diluted with a non-reducing sample buffer.