Fortfahren mit
119137
CGS-21680 hydrochloride hydrate
≥96% (HPLC), solid, adenosine A2A receptor agonist, Calbiochem®
Synonym(e):
Adenosin-A2A-Rezeptoragonist I, CGS 21680, Hydrochlorid, CGS-21680, CGS21680, 3-(4-(2-((6-Amino-9-((2R,3R,4S,5S)-5-(ethylcarbamoyl)-3,4-dihydroxytetrahydrofuran-2-yl)-9H-purin-2-yl)amino)ethyl)phenyl)propansäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H29N7O6 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
499.52 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥96% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 223,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin-A2A-Rezeptoragonist I, CGS 21680, Hydrochlorid,
assay
≥96% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 100 mM
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[n]2(c3nc(nc(c3nc2)N)NCCc4ccc(cc4)CCC(=O)O)C1O[C@@H]([C@H]([C@H]1O)O)C(=O)NCC
InChI
1S/C23H29N7O6/c1-2-25-21(35)18-16(33)17(34)22(36-18)30-11-27-15-19(24)28-23(29-20(15)30)26-10-9-13-5-3-12(4-6-13)7-8-14(31)32/h3-6,11,16-18,22,33-34H,2,7-10H2,1H3,(H,25,35)(H,31,32)(H3,24,26,28,29)/t16-,17+,18-,22?/m0/s1
InChI key
PAOANWZGLPPROA-OFRRTHGGSA-N
General description
CGS 21680 ist ein potenter Adenosin-A2A-Rezeptor-Agonist (Ki = 27 nM) und Xanthin-Derivat. CGS 21680 HCl zeigt eine geringere Affinität für A2B-Rezeptoren (Ki = 67 nM), bietet aber eine größere Selektivität gegenüber A1R (Ki = 290 nM) und A3R (88,8 µM). Übt bei einer chronischen Entzündung eine entzündungshemmende Wirkung aus uns verbessert den Gewebeschaden, der mit kollageninduzierter Arthritis einhergeht. Es wurde gezeigt, dass es die CCR7-Proteinexpression in THP1-Makrophagen reduziert. Verlangsamt den progressiven Abbau der Motorfunktion und verhindert eine Verringerung der Hirnmasse in einem Mausmodell von Chorea Huntington.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Physical form
Wird als Hydrochlorid-Salz bereitgestellt.
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Das Molekulargewicht von CGS 21680 Hydrochlorid ist aufgrund des unterschiedlichen Wassergehalts chargenspezifisch. Chargenspezifische Angaben zum Molekulargewicht finden Sie auf dem Etikett des Fläschchens oder im Analysenzertifikat. Das angegebene Molekulargewicht entspricht dem Ausgangsmolekulargewicht ohne Wasser.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
119136119139119149
assay
≥96% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 100 mM
solubility
DMSO: 100 mM, water: 5 mM
solubility
DMSO: 20 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
119137-5MG04055977223330