Merck
119149
ZM 241385
A highly potent, selective, non-xanthine adenosine A2A receptor antagonist (Ki = 800 pM for human adenosine A2AR stably expressed in HEK-293 cells).
Synonym(e):
Adenosin-A2A-Rezeptorantagonist I, ZM 241385
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15N7O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
337.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Adenosin-A2A-Rezeptorantagonist I, ZM 241385, A highly potent, selective, non-xanthine adenosine A2A receptor antagonist (Ki = 800 pM for human adenosine A2AR stably expressed in HEK-293 cells).
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
potency
800 pM Ki
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
white
solubility
DMSO: 15 mg/mL
application(s)
air monitoring
compatibility
for use with Viable Air Samplers (1.09191), for use with Viable Air Samplers (1.09194), for use with Viable Air Samplers (1.17103), for use with Viable Air Samplers (1.17274), for use with Viable Air Samplers (1.17275)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]21nc(nc2nc(nc1N)NCCc4ccc(cc4)O)c3[o]ccc3
InChI
1S/C16H15N7O2/c17-14-20-15(18-8-7-10-3-5-11(24)6-4-10)21-16-19-13(22-23(14)16)12-2-1-9-25-12/h1-6,9,24H,7-8H2,(H3,17,18,19,20,21,22)
InChI key
PWTBZOIUWZOPFT-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein sehr potenter, selektiver Nicht-Xanthin-Adenosin-A2A-Rezeptor-Antagonist (Ki = 800 pmol/l für humanes Adenosin A2AR, das in HEK293-Zellen stabil exprimiert wird).
Ein sehr potenter, selektiver und oral biologisch verfügbarer Nicht-Xanthin-Adenosin-A2A-Rezeptor-Antagonist (Ki = 800 pmol/l für humanes Adenosin A2AR, das in HEK293-Zellen stabil exprimiert wird). Zeigt keine signifikante antagonistische Aktivität in A1, A2B (Ki = 255 nmol/l bzw. 50 nmol/l in humanen Adenosinrezeptoren, die in CHO-Zellen stabil exprimiert werden) oder in A3R (Ki = >10 µmol/l in humanen A3R, die in HEK293-Zellen stabil exprimiert werden). Hat eine schützende Wirkung gegenüber der Toxizität von Beta-Amyloid-Peptid.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
A2A
Reversibel: ja
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Poucher, S. M., et al. 1995. Brit. J. Pharmacol. 115, 1096.
Ongini, E. et al. 1999. Naunyn Schmiedebergs Arch Pharmacol. 359, 7.
Keddie, J. et al. 1996, Eur Journ Pharm. 301, 107.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c