Fortfahren mit
1.18381
Calibration Standard Set
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 182,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 182,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Calibration standard,
form
liquid
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Turbiquant 1500 IR, for use with Turbiquant 1500 T, for use with Turbiquant 3000 IR, for use with Turbiquant 3000 T
storage temp.
15-25°C
General description
1500 IR, 1500 T, 3000 IR, 3000 T 10.0 NTU Turbiquant
The Turbiquant Calibration Standard is suitable to calibrate the Turbiquant 1500 IR, 1500 T, 3000 IR, and 3000 T. The standard offers the following advantages:
1. The new primary standards have approvals which secondary standards do not have (rated to be a primary standard according to US EPA).
2. Instruments used in drinking water analysis no longer need to be certified with separate primary standards.
3. Clear records of final inspection are included in each set.
4. The new standards have an unrivalled precision due to production accuracy, and stability in solution.
5. The standards are ready-to-use.
6. They are non-toxic.
7. They are unproblematic to store and transport.
Legal Information
TURBIQUANT is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.183281.183421.18349
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Turbiquant 1500 IR, for use with Turbiquant 3000 IR, for use with Turbiquant 1500 T, for use with Turbiquant 3000 T
compatibility
for use with Turbiquant 5000 IR, for use with Turbiquant 5000 T
compatibility
for use with Turbiquant
compatibility
for use with Turbiquant 3000 T
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
form
liquid
form
-
form
-
form
-
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9002-93-1
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
118381000104022536907680