Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 3 vials | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 514,00 |
Über diesen Artikel
technique(s)
photometry: suitable
turbidity
0.02-1000 NTU
compatibility
for use with Turbiquant™ 5000 IR, for use with Turbiquant™ 5000 T
storage temp.
15-25°C
General description
1. Die neuen Primärstandards haben eine Zulassung, die Sekundärstandards nicht haben (Einstufung als Primärstandard nach US EPA).
2. Geräte, die zur Trinkwasseranalyse eingesetzt werden, müssen nicht mehr mit separaten Primärstandards zertifiziert werden.
3. Jedem Set sind eindeutige Unterlagen über die Endabnahme beigelegt
4. Die neuen Standards haben eine unübertroffener Präzision aufgrund der Produktionsgenauigkeit und Stabilität in der Lösung.
5. Die Standards sind gebrauchsfertig.
6. Sie sind nicht toxisch.
7. Sie sind problemlos zu verstauen und zu transportieren.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| compatibility for use with Turbiquant™ 5000 IR, for use with Turbiquant™ 5000 T | compatibility for use with Turbiquant™ 3000 T | compatibility for use with Turbiquant™ 1500 IR, for use with Turbiquant™ 1500 T, for use with Turbiquant™ 3000 IR, for use with Turbiquant™ 3000 T | compatibility for use with Turbiquant™ 1100 IR, for use with Turbiquant™ 1100 T |
| turbidity 0.02-1000 NTU | turbidity 0.02-1750 NTU | turbidity - | turbidity 0.02-1000 NTU |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis | microbialanalysis |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Kalibrationsstandard-Set
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1183280001 | 04022536901725 |