Fortfahren mit
1.18307
1-Octanesulfonic acid sodium salt
for ion pair chromatography LiChropur
Synonym(e):
Octan-1-sulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 643,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.570,00
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 5.900,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H17NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
216.27
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
226-195-4
NACRES:
NB.21
MDL number:
€ 643,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Octan-1-sulfonsäure Natriumsalz, for ion pair chromatography LiChropur
Quality Level
assay
≥99% (acidimetric)
form
solid
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
loss
≤2 loss on drying, 120°C; 4h; vacuum
transmittance
200 nm, ≥70%, 220 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%, (0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>300 °C
bulk density
345 kg/m3
suitability
passes test for identity (IR)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
InChI key
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
General description
Octan-1-sulfonsäure-Natriumsalz wird häufig als Ionenpaar-Reagenz in der Ionenpaar-Chromatographie verwendet. ​Die Zugabe von Octan-1-sulfonsäure-Natriumsalz zur mobilen Phase in der Chromatographie kann die chromatographische Trennung verbessern, indem die Polaritätslücke zwischen Analyten modifiziert wird.
Application
Octan-1-sulfonsäure-Natriumsalz kann als Komponente der mobilen Phase in der Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (RP-HPLC) verwendet werden, um die Trennung und Quantifizierung von Amisulprid in der pharmazeutischen Tablettenformulierung zu erleichtern.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.183061.183041.18303
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99% (acidimetric)
assay
≥99% (acidimetric)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
-
form
-
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
5.0-7.0 (100 g/L in H2O)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Octan-1-sulfonsäure Natriumsalz
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Lagerklasse
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Analytical method development and its validation for estimation of amisulpride by reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC)
Gupta P, et al.
International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 4, 542-549 (2013)
Development and validation of an ion-pair HPLC chromatography for simultaneous determination of lactone and carboxylate forms of SN-38 in nanoparticles
Ebrahimnejad P, et al.
Journal of food and drug analysis, 17(4), 8-8 (2009)
The effect of chromatographic conditions on the separation of selected alkaloids in RP-HPTLC
Petruczynik A, et al.
Journal of Chromatographic Science, 43(4), 183-194 (2005)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf