Merck
1.18304
Pentan-1-sulfonsäure Natriumsalz
for ion pair chromatography LiChropur
Synonym(e):
Pentan-1-sulfonsäure Natriumsalz
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.19
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
245-208-4
NACRES:
NA.21
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (acidimetric)
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
loss
≤2% loss on drying, 1200°C; 4h; vacuum
transmittance
200 nm, ≥70%, 220 nm, ≥90%, 250 nm, ≥98%, (0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bulk density
390 kg/m3
suitability
passes test for identity (IR)
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCCCC
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI key
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
General description
Natriumpentansulfonat wird in der Regel als anionisches Ionenpaarungsreagenz in der Ionenpaar-Chromatographie verwendet. Es wird häufig bei der Analyse von Basisverbindungen durch chromatographische Analysen eingesetzt.
Application
Pentan-1-sulfonsäure-Natriumsalz kann als Anionenpaar-Reagenz verwendet werden in:
  • Methode zur Bestimmung von Gemcitabin und seinem Metaboliten dFdU.
  • Analyse von Alkaloid-Standards.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pentan-1-sulfonsäure Natriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c