If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
75 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 48,50 |
Über diesen Artikel
Produktname
Chlor-Test, colorimetric, 0-20 mg/L (Cl2), MQuant®
agency
suitable for EPA 1621
Quality Segment
description
semi-quantitative
product line
MQuant®
specific analyte(s)
chlorine
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
measuring range
0-20 mg/L (Cl2)
application(s)
PFAS testing
disinfection control
wastewater
detection method
colorimetric
greener alternative category
storage temp.
2-8°C
General description
Methode: kolorimetrisch mit Teststreifen 0 - 0,5 - 1 - 2 - 5 - 10 - 20 mg/L Cl2, MQuant®
Die MQuant®-Chlorteststreifen dienen einem Sondierungsschnelltest auf freies Chlor und sind hauptsächlich zur Überprüfung der Verwendung chlorierter Desinfektionsmittel vorgesehen. Chlorierte Desinfektionsmittel werden weltweit immer noch häufig verwendet, und zwar hauptsächlich bei der Chlorierung von Trinkwasser und Schwimmbädern. Auf dem Teststreifen oxidiert Chlor organische Verbindungen zu einem violetten Farbstoff. Die Chlorkonzentration wird durch Sichtvergleich der Reaktionszone des Teststreifens mit den Feldern einer Farbskala semiquantitativ gemessen. Erwägen Sie für eine quantitative Messung oder eine Messung des Gesamtchlors unsere Chlortests aus unserem Reflectoquant®- oder Spectroquant®-Portfolio.
Design für Nachhaltigkeitsvorteile:
Wir setzen uns für Umweltschutz und Nachhaltigkeit ein und suchen ständig nach Möglichkeiten, um die Produkte in unserem Portfolio zu verbessern. Kürzlich haben wir untersucht, wie wir die Umweltauswirkungen der Produktreihe der MQuant®-Teststreifen minimieren können, ohne die Produktleistung zu beeinträchtigen.
Dieses Produkt hat von folgenden Änderungen profitiert:
- Verringerung der Teststreifenbreite
- Recyceltes Aluminiumröhrchen
- Digitale Bedienanleitung
Erfahren Sie mehr über die Initiative: Kleine Veränderungen an Teststreifen mit großer Auswirkung auf die Umwelt.
Application
- 3,3′,5,5′-tetramethylbenzidine as a multi-colorimetric indicator of chlorine in water in line with health guideline values: In dieser Studie wurde 3,3′,5,5′-Tetramethylbenzidin als Indikator für das Vorhandensein von Chlor in Wasser verwendet, was eine Methode zur Sicherstellung der Einhaltung der Gesundheitsrichtlinien durch einen visuellen und unkomplizierten Test darstellt (Palladino et al., 2020).
- Analysis of free chlorine in aqueous solution at very low concentration with lateral flow tests: In diesem Artikel wird eine Methode zur Prüfung von Konzentrationen von freiem Chlor in Wasser bei sehr geringen Konzentrationen mit Lateral-Flow-Tests vorgestellt, was für die Überwachung der Wasserqualität und die Gewährleistung von Sicherheitsstandards von entscheidender Bedeutung ist (Schwenke et al., 2019).
- Some factors influencing the stability of Sterilox, a super-oxidised water: In diesem Artikel geht es schwerpunktmäßig um die Stabilität von Sterilox als Desinfektionsmittel, es wird jedoch auch der größere Kontext der Verwendung von Chlorlösungen in einem Umfeld betrachtet, in dem strenge Hygienemaßnahmen erforderlich sind, und die Bedeutung regelmäßiger Chlortests zur Gewährleistung der Wirksamkeit unterstrichen (Rossi-Fedele et al., 2011).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine | specific analyte(s) chlorine |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method reflectometric | detection method colorimetric |
| reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability - |
| measuring range 0-20 mg/L (Cl2) | measuring range 0-500 mg/L (Cl2) | measuring range 0.5-10.0 mg/L (Cl2) | measuring range 0.25-15 mg/L (Cl2) |
| application(s) PFAS testing | application(s) disinfection control | application(s) disinfection control | application(s) - |
| agency suitable for EPA 1621 | agency - | agency - | agency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlor-Test
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
What is the principle used to prepare this kit and upto how much limit it will detect chlorine content?
1 answer-
This product is provided as a container of 75 test strips that can detect chlorine levels between 0.5 and 20 mg/mL. Note that this is a test for chlorine (Cl2) and not chloride (Cl-). The chlorine concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the reaction zone of the test strip with the fields of a color scale, which is also provided. The principle of the reaction between the chlorine and the test strip is held as proprietary information.
Please see the instructions for use (IFU) online:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/539/455/117925ug-ms.pdfHelpful?
-