1.16896
Chlorine Test Strips, reflectometric
0.5-10.0 mg/L (Cl₂), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonym(e):
Chlorine chemical test strips, Chlorine test strip for instrument reader
Größe auswählen
€ 130,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Größe auswählen
About This Item
€ 130,00
Voraussichtliches Versanddatum16. April 2025
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Chlorine Test, reflectometric, 0.5-10.0 mg/L (Cl2), for use with REFLECTOQUANT®
Beschreibung
quantitative
Qualitätsniveau
Produktlinie
Reflectoquant®
spezifische(r) Analyt(en)
chlorine
Eignung der Reaktion
reaction type: Redox Reactions
Messbereich
0.5-10.0 mg/L (Cl2)
Kompatibilität
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Gehalt
- Standard 1:
1.8 - 2.2 mg/l
- Standard 2: 4.5 - 5.5 mg/l
- Standard 3: 7.2 - 8.8 mg/l
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Erfahren Sie mehr über die Desinfektionskontrolle und die Auswahl des richtigen Desinfektionsmittels unter den verschiedenen verfügbaren Methoden und Instrumenten auf Basis von Photometrie und Reflektometrie.
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Protokolle
Herstellung einer Standardlösung für Gesamtchlor
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQS-Standard für freies Chlor - Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor
Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor nach DIN EN ISO 7393
Verwandter Inhalt
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.