Ansicht ändern
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 set | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 61,60 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41116116
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenGeneral description
The RQcheck set intended for use with the Reflectoquant® RQflex® 20 reflectometer. It allows performing the selectable quality assurance procedure "RQcheck" to ensure nominal functionality of the instrument. The set contains a grey check strip and an corresponding barcode strip.
Packaging
Plastic bag
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method reflectometric | detection method reflectometric | detection method reflectometric | detection method reflectometric |
| compatibility RQflex® 20 | compatibility RQflex® 20 | compatibility for use with RQFLEX 10, RQFLEX 10 plus | compatibility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Protokolle
Reflectometric protocol enabling rapid quantification of nitrite in meat product samples with RQflex® 20 reflectometer.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1172470001 | 04054839368219 |