Fortfahren mit
1.17246
Reflektometer RQflex® 20
pkg of 1 unit, Reflectoquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 unit
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.430,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41116116
€ 1.430,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
Reflectoquant®
Quality Segment
packaging
pkg of 1 unit
detection method
reflectometric
General description
Die Reflectoquant® Teststäbchen können mit dem tragbaren RQflex® 20-Reflektometer ausgelesen werden. Das Nachfolgeinstrument vom RQflex® 10 verfügt über eine neugestaltete intuitive Benutzeroberfläche und bietet eine hohe Präzision. Es ermöglicht eine schnelle und problemlose Messung verschiedenster chemischer Parameter in Lebensmittel-, Wasser- und Umweltanwendungen.
Packaging
Pappschachtel
Legal Information
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.172671.17247MT51324650
detection method
reflectometric
detection method
-
detection method
reflectometric
detection method
-
product line
Reflectoquant®
product line
Reflectoquant®
product line
-
product line
-
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 units
packaging
-
packaging
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
microbialanalysis
microbialanalysis
-
-
-
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Eine Schritt-für-Schritt-Beschreibung der reflektometrischen Bestimmung von Saccharose in Erfrischungsgetränken mittels Reflectoquant® Teststäbchen und Reflektometer, ideal für die Inprozesskontrolle und für Tests vor Ort.
Hydroxymethylfurfural (HMF) in Honig – reflektometrische Bestimmung nach Umsetzung mit einem Barbitursäurederivat und einem Aminophenazon-Derivat
Artikel
Schritt-für-Schritt-Beschreibung für die genaue Bestimmung von Ammonium in Abwasser mit Neßlers Reagenz oder Indophenolblau mittels Reflectoquant® System und Teststäbchen.
Erfahren Sie mehr über die Desinfektionskontrolle und die Auswahl des richtigen Desinfektionsmittels unter den verschiedenen verfügbaren Methoden und Instrumenten auf Basis von Photometrie und Reflektometrie.
Schritt-für-Schritt-Beschreibung der reflektometrischen Bestimmung des Nitratgehalts in verschiedenen Gemüsesorten nach Reduktion zu Nitrit und Nachweis mit Griess-Reagenz mittels Reflectoquant® System und Teststäbchen.
Alle Artikel anzeigen
Verwandter Inhalt
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.
Die HACCP-Desinfektionskontrolle in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherstellung der Produktsicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften. Wir bieten eine breite Produktpalette für die Desinfektionskontrolle und das Hygienemonitoring in der Lebensmittel- & Getränkeindustrie.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
117246000104054839324512
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Good afternoon, I would like to know if there is a measurement uncertainty for this instrument.
    1 answer
    1. Average accuracy is within ± 10% in the middle of the measuring range.
      Helpful?
  2. Hi, I just need to confirm that the instrument is delivered with a calibration certificate. If yes what is validity of the calibration certificate.
    1 answer
    1. 1172460001 is sold without a calibration certificate. The standard contents of the Reflectoquant® RQflex® 20 package comprise the following items:
      1 Reflectometer including strip adapter, Cat. No. 1.17246.0001
      1 Recalibration set, Cat. No. 1.16954.0001
      1 Quick Guide
      4 1.5-V batteries (AAA)
      1 Safety Instructions