Fortfahren mit
116850
Adenylyl-Cyclase Typ V-Inhibitor, NKY80
The Adenylyl Cyclase Type V Inhibitor, NKY80, also referenced under CAS 299442-43-6, controls the biological activity of Adenylyl Cyclase Type V. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonym(e):
Adenylyl-Cyclase Typ V-Inhibitor, NKY80, 2-Amino-7-(furanyl)-7,8-dihydro-5(6H)-chinazolinon
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 85,90
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H11N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 85,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
pale orange
solubility
DMSO: 200 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1nc2c(cn1)C(=O)CC(C2)c3[o]ccc3
InChI
1S/C12H11N3O2/c13-12-14-6-8-9(15-12)4-7(5-10(8)16)11-2-1-3-17-11/h1-3,6-7H,4-5H2,(H2,13,14,15)
InChI key
SOJUSNIBPPMLCC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ein zellpermeables Chinazolin mit einer Nicht-Nukleosid-Verbindung, das als potenter, selektiver Inhibitor der Adenylcyclase(AC)-Isoform vom Typ V (IC50 = 8,3 µmol/l, 132 µmol/l und 1,7 mmol/l für Typ V, III bzw. II) in Gegenwart von Gsα-GTPγS-Forskolin dient. Zeigt eine ~210-fach höhere Selektivität für Isoform Typ V als für Typ II. Die Hemmung ist in Bezug auf ATP und Forskolin nichtkompetitiv. Reguliert die katalytische AC-Aktivität in Herz- und Lungengewebe.
Eine zellpermeable Nicht-Nukleosid-Verbindung, die als potenter und selektiver Inhibitor von Adenylcyclase (AC) Typ V (IC50 = 8,3 µmol/l, 132 µmol/l und 1,7 mmol/l für Typ V, III bzw. II) in Gegenwart von Gsα-GTPγS-Forskolin dient. Zeigt eine ~210-fach höhere Selektivität für Isoform Typ V als für Typ II. Die Hemmung ist in Bezug auf ATP und Forskolin nichtkompetitiv. Reguliert Berichten zufolge die katalytische AC-Aktivität in Herz- und Lungengewebe.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
Adenylatcyclase (AC)-Isoform Typ V
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 8,3 µmol/l, 132 µmol/l und 1,7 mmol/l für Typ V, III bzw. II von Adenylcyclase (AC) in Gegenwart von Gsα-GTPγS-Forskolin.
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Other Notes
Onda, T., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 47785.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
182200260964401482
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 200 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL
solubility
ethanol: 1 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c