Fortfahren mit
182200
βARK1-Inhibitor
The βARK1 Inhibitor, also referenced under CAS 24269-96-3, controls the biological activity of βARK1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonym(e):
βARK1-Inhibitor, ββ-Adrenorezeptor-Kinase 1-Inhibitor, GRK2-Inhibitor, Methyl 5-[2-(5-nitro-2-furyl)vinyl]-2-furoat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 184,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H9NO6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
263.20
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
€ 184,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
assay
≥97% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1[o]c(cc1)\C=C\c2[o]c(cc2)C(=O)OC
InChI
1S/C12H9NO6/c1-17-12(14)10-6-4-8(18-10)2-3-9-5-7-11(19-9)13(15)16/h2-7H,1H3/b3-2+
InChI key
YDJPHSNZGRVPCK-NSCUHMNNSA-N
General description
Ein selektiver Inhibitor von β-Adrenorezeptor-Kinase 1 (βARK1) (IC50 = 126 µmol/l). Weist keine hemmende Wirkung gegen Proteinkinase A (PKA) auf. Wurde unter Verwendung eines zweistufigen rationalen Arzneimittelentwicklungsprotokolls, das molekulare Modellierung und vergleichende Dockingstudien involvierte, aus einer Gruppe existierender Verbindungen (die zuvor keine Hemmung von βARK1 zeigten) identifiziert. Repräsentiert den ersten Inhibitor, der zwischen βARK1 und PKA, einem Enzym mit ähnlicher Adenin-Bindungstasche, unterscheidet. Kann nützlich für die Untersuchung des an kongestiver Herzinsuffizienz beteiligten Mechanismus, bei der erhöhte Werte von βARK1 agonistengebundene β2-Adrenorezeptoren desensibilisieren, sein.
Ein selektiver Inhibitor von βARK1 (β-Adrenorezeptor-Kinase 1) (IC50 = 126 µmol/l). Weist keine hemmende Wirkung gegen Proteinkinase A (PKA) auf.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
βARK1 (β-Adrenorezeptor-Kinase 1)
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Ziel-IC50: 126 µmol/l gegen βARK1 (β-Adrenorezeptor-Kinase 1)
Packaging
Verpackt unter inertem Gas
Preparation Note
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Other Notes
Iino, M., et al. 2002. J. Med. Chem.45, 2150.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
553014676505324788
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMSO: 100 mg/mL
solubility
DMSO: 2.5 mg/mL
solubility
DMSO: 25 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
182200-5MG04055977205046