Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 50 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 67,70 |
Über diesen Artikel
Produktname
Calcium-Test, reflectometric, 5-125 mg/L (Ca), for use with REFLECTOQUANT®
description
quantitative
Quality Level
specific analyte(s)
calcium
measuring range
5-125 mg/L (Ca)
application(s)
beverage testing
boiler and cooling water
drinking water
food testing
ground and surface water
milk and dairy products
mineral water
compatibility
RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT®
detection method
reflectometric
storage temp.
2-8°C
General description
Der Reflectoquant®-Calcium-Test eignet sich für die schnelle Bestimmung von Calcium in wässrigen Medien. Calcium ist ein wichtiger Parameter für das Kochen und Abkühlen von Wasser, da Ablagerungen in der Produktionsanlage die Funktion und Leistung der Anlage beeinträchtigen können. Calcium muss auch in Trinkwasser und insbesondere in Bier analysiert werden.
Calcium-Ionen reagieren mit Phthaleinviolett, um einen violetten Farbstoff zu bilden, der reflektometrisch auf dem RQflex® 20 bestimmt wird. Eine kostengünstige Alternative zur Vorprüfung und Schätzung der Calciumkonzentration vor der Verwendung des quantitativen Reflectoquant(R)-Verfahrens ist der semiquantitative MQuant®-Test auf Calcium. Weitere quantitative Bestimmungsverfahren können mit unseren Spectroquant® spektrophotometrischen Tests durchgeführt werden.
Analysis Note
Assay
- Standard 1:
8,0–12,0 mg/l
- Standard 2: 45–55 mg/l
- Standard 3: 90–110 mg/l
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method reflectometric | detection method colorimetric | detection method photometric (Phthalein derivate) | detection method titrimetric |
| specific analyte(s) calcium | specific analyte(s) calcium | specific analyte(s) calcium | specific analyte(s) calcium |
| compatibility RQflex® 20, for use with REFLECTOQUANT® | compatibility - | compatibility for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with MQUANT® |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| measuring range 5-125 mg/L (Ca) | measuring range 10-100 mg/L (Ca2+) | measuring range 0.20-4.00 mg/L (Ca) | measuring range - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 1B
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
288-32-4
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1161250001 | 04022536781167 |