Fortfahren mit
1.16122
Chromocult® Trypton-Galle-Agar mit X-Glucuronid
ChromoCult®, ISO 16649, granular, for Escherichia coli, pkg of 500 g
Synonym(e):
TBX-Agar, Trypton-Galle-Glucuronid-Medium
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 754,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
ChromoCult®
Agency:
ISO 16649
Ph:
7.0-7.4 (25 °C, 36.6 g/L in H2O, after autoclaving)
Form:
granular
Suitability:
Escherichia coli
Application(s):
food and beverages
microbiology
€ 754,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
ISO 16649
Quality Segment
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
ChromoCult®
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.0-7.4 (25 °C, 36.6 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
31.6 g/L
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
General description
Chromocult® Trypton-Galle-Agar mit X-Glucuronid ist ein selektives Medium zur Auszählung von Escherichia coli. Die Anwesenheit des Enzyms β-D-Glucuronidase unterscheidet die meisten E. coli-Bakterien von anderen coliformen Keimen. E. coli absorbiert das chromogene Substrat 5-Brom-4-chlor-3-indolyl-β-D-glucuronid (X-β-D-Glucuronid), während das Enzym β-Glucuronidase die Bindung zwischen dem Chromophor 5-Brom-4-chlor-3-indolyl und dem β-D-Glucuronid spaltet. Die daraus entstehenden E. coli-Kolonien sind blau bis blaugrün gefärbt. Das Wachstum der begleitenden grampositiven Bakterienflora wird größtenteils durch die Gegenwart von Gallensalzen und der hohen Inkubationstemperatur von 44 °C gehemmt. Einige E. coli-Bakterien (3–4 %) sind β-D-Glucuronidase-negativ und erscheinen als farblose Kolonien (z. B. die meisten O157-Stämme von E. coli) oder weisen bei erhöhten Temperaturen von 44 °C kein Wachstum auf (z. B. E. coli 0157:H7).
Application
Chromocult® Trypton-Galle-Agar mit X-Glucuronid wird zur Auszählung, zum Nachweis und zur Identifizierung β‑Glucuronidase-positiver Escherichia coli-Bakterien in Nahrungsmitteln und Tierfutter sowie in Umweltproben bei der Nahrungsmittelproduktion und -verarbeitung verwendet.
Analysis Note
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich bis gelblich-braun
pH-Wert (25 °C): 7,0 - 7,4
Wachstumsprüfung in Übereinstimmung mit der aktuellen Ausgabe von DIN EN ISO 11133.
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)):
Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)):
Koloniezahl (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)):
Koloniezahl (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)):
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): ≥ 50 %
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≥ 50 %
Wiederfindung auf Testmedium (Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)): ≥ 50 %
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 19433 (WDCM 00009)): vollständige Hemmung
Wachstum (Enterococcus faecalis ATCC 29212 (WDCM 00087)): vollständige Hemmung
Wachstum (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): kein Limit
Wachstum (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): kein Limit
Kolonien (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)): türkis bis blau
Kolonien (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): türkis bis blau
Kolonien ((Escherichia coli NCTC 13216 (WDCM00202)): türkis bis blau
Kolonien (Citrobacter freundii ATCC 43864 (WDCM 00006)): weiß bis grün-beige
Kolonien (Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025)): weiß bis grün-beige
Inkubation: 21 ± 3 Stunden bei 44 ± 1 °C aerob
Eine Wiederfindung von 50 % entspricht einem Produktivitätswert von 0,5.
Die angegebenen Koloniezahlen ergeben sich aus der Summe einer Dreifach-Bestimmung.
Referenzmedium: CASO-Agar
Legal Information
CHROMOCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.463261.038541.00850
form
granular
form
plate (ready-to-use)
form
powder
form
granular
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
Escherichia coli
suitability
Escherichia coli
suitability
selective and differential for Vibrio spp.
suitability
Escherichia coli, coliforms
agency
ISO 16649
agency
ISO 16649
agency
ISO 21872
agency
-
manufacturer/tradename
ChromoCult®
manufacturer/tradename
ReadyPlate
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
ChromoCult®
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
water monitoring
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
food and beverages, microbiology
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Global Trade Item Number
SKUGTIN
116122050004022536682303