Fortfahren mit
1.15525
RINGER-Tabletten
ISO 6887, ISO 8199, tablet, pack of 100 tablets, suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 67,50
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106212
€ 67,50
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
agency
ISO 6887, ISO 8199
sterility
non-sterile
form
tablet
packaging
pack of 100 tablets
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7 (20 °C, 2.5 g/L in H2O)
application(s)
food and beverages, microbiology
storage temp.
15-25°C
General description
RINGER-Tabletten werden zur Zubereitung von RINGER-Lösung verwendet. Die RINGER-Salzlösung ist in Bezug auf Bakterien isotonisch und schützt die Bakterien dadurch vor osmotischem Stress, wenn sie aus ihrer gewohnten Umgebung entfernt werden. Sie ist im Vergleich zu physiologischer Kochsalzlösung für empfindliche Organismen physiologisch optimaler und konserviert die Zellen in ihrem ursprünglichen Zustand. Die im Medium enthaltenen Salze dienen der Aufrechterhaltung des osmotischen Gleichgewichts des Mediums und schützen die Organismen dadurch vor osmotischem Stress, der durch die Umgebungsänderung hervorgerufen wird.
Application
RINGER-Tabletten werden zur Zubereitung von RINGER-Lösung verwendet, die bei der mikrobiologischen Untersuchung als isotonisches Verdünnungsmittel für Nahrungsmittel, Milch und Milchprodukte eingesetzt wird. RINGER-Lösung wird als Verdünnungsmittel zur Zubereitung von Suspensionen in bakteriologischen Studien verwendet, insbesondere bei der Untersuchung von Milch und Milchprodukten.
Analysis Note
Aussehen der Lösung (nach Autoklavieren): klar
pH-Wert (nach Autoklavieren): 6,8–7,2
Gewicht (min): ≥ 1,47 g
Gewicht (max): ≤ 1,79 g
Eignung (mikrobiologisch): entspricht
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
6500-OPT2397E2888
agency
ISO 6887, ISO 8199
agency
-
agency
-
agency
-
form
tablet
form
tablet (concave)
form
liquid
form
liquid
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
400
Quality Level
400
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
12125-02-9
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)