Fortfahren mit
6500-OP
OmniPur® PBS-Tabletten
tablet (convex), OmniPur® Grade
Synonym(e):
Phosphatgepufferte Kochsalzlösung, Phosphatgepufferte Kochsalztabletten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
200 tabs
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
Anfragen
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
OmniPur® PBS-Tabletten, OmniPur® Grade, Ideal for RNA electrophoresis in agarose
Quality Segment
form
tablet (convex)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
shipped in
ambient
General description
Jede Tablette ergibt eine 1X-Lösung, wenn sie in 100 ml destilliertem oder deionisiertem Wasser aufgelöst wird. Wenn höhere Konzentrationen erwünscht sind, lösen Sie 2, 3 oder 4 Tabletten pro 100 ml Wasser auf. Molekularbiologische Qualität.
DNAse: keine nachgewiesen
pH (1 Tablette/100 ml): 7,3–7,5
Protease: keine nachgewiesen
RNAse: keine nachgewiesen
Packungsgrößen:
6500: 1 PACK = 100 Tabletten
6501: 1 PACK = 200 Tabletten
Nur für Labor- und Produktionszwecke bestimmt. Nicht für den Arzneimittel-, Lebensmittel- oder Haushaltsgebrauch gedacht.
Application
  • Discovering Hair Biomarkers of Alzheimer′s Disease Using High Resolution Mass Spectrometry-Based Untargeted Metabolomics.: The study uses PBS tablets in the sample preparation process for mass spectrometry, ensuring the accuracy and reliability of metabolomic profiling to identify biomarkers for Alzheimer′s disease (Su et al., 2023).
  • A systematic evaluation of quenching and extraction procedures for quantitative metabolome profiling of HeLa carcinoma cell under 2D and 3D cell culture conditions.: This article highlights the use of PBS tablets for cell washing and metabolite extraction, demonstrating their essential role in consistent and reproducible metabolomic analyses under varying cell culture conditions (Wang et al., 2023).
  • In situ digestion of alcohol-fixed cells for quantitative proteomics.: PBS tablets were employed in this study for washing and maintaining cells during in situ digestion, critical for accurate quantitative proteomics analysis and data integrity (Hatano et al., 2023).
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under OmniPur® PBS-Tabletten
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is this product sterile/usable in the context of microbiological analysis ?
    1 answer
    1. Product 6500-OP is not sterile and has not been tested for suitability for microbiological use.