Fortfahren mit
1.14944
Rechteckige Zellen 50 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
2 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 305,00
Über diesen Artikel
NACRES:
SE.11
UNSPSC Code:
41121813
€ 305,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
optical glass vial
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric
storage temp.
2-30°C
General description
Diese rechteckigen Zellen sind geeignet für Methoden, die Licht im sichtbaren Bereich nutzen, und kompatibel mit allen Photometern mit einer Halterung für rechteckige 50-mm-Zellen. Sie können für die Messung unserer Spectroquant Tests oder für anwenderdefinierte Methoden verwendet werden.
Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.149461.149471.73502
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
detection method
photometric
material
optical glass vial
material
optical glass vial
material
optical glass vial
material
optical glass vial
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with SPECTROQUANT®, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Photometrische Bestimmung mit Chromazurol S nach Mineralisierung von Säure; DIN-Zersetzung
Photometrische Bestimmung mit Chromazurol S nach der Mineralisierung von Säure
Photometrische Bestimmung mit Chromazurol S nach der Fusionsschmelze
Alle Protokolle anzeigen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
114944000104022536157481
Questions
  1. What are the dimensions H x W x D?
    1 answer
    1. The outside dimensions are as follows: Height is 45 mm, Width is 12.5 mm, and Depth is 52.5 mm. The inside dimensions include a Width of 9.5 mm and a Base thickness of 1.5 mm.