Fortfahren mit
1.73502
Semi-microcells 50 mm
for use with SPECTROQUANT®
Aktionsangebot verfügbar
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
2 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 594,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.21
UNSPSC Code:
41116116
€ 594,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
optical glass vial
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
cannabis testing
compatibility
for use with SPECTROQUANT®, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric
storage temp.
15-25°C
General description
Semi-micro cells are the cells of choice when only small amounts of sample are available. For the measurement in a photometer, the cell has to be filled to a certain level for the light beam to go through the liquid and not through the surface or even just the air in the cell. Due to the more narrow wdth of the cell, already small amounts of liquid provide enough volume so the cell is filled to the necessary level. Th cells can be used in any photometer with a cell holder for 50 mm rectangular cells, e.g. the Spectroquant Prove series.
Spectroquant®
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)