Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 250 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 224,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Nickeltest, photometric, 0.02-5.00 mg/L (Ni), Spectroquant®
Quality Level
product line
Spectroquant®
usage
sufficient for 250 tests, 250 tests
specific analyte(s)
nickel
measuring range
0.02-5.00 mg/L (Ni)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
beverage testing
boiler and cooling water
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Dimethylglyoxime)
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser Spectroquant® Nickeltest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Nickelionen in Wasserproben. Nickel(II)-Ionen werden durch Iod oxidiert und anschließend mit Dimethylglyoxim in einer ammoniakhaltigen Lösung zu einem rot-braunen Komplex umgewandelt. Dieser wird photometrisch bestimmt.
Die MQuant® Teststreifen sind ideal für die wirtschaftliche und schnelle Voruntersuchung einer Probe, um die Nickelkonzentration und einen möglichen Verdünnungsfaktor zu bestimmen, bevor eine quantitative Methode wie ein Spectroquant® Test angewandt wird.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Dimethylglyoxime) | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| specific analyte(s) nickel | specific analyte(s) nickel | specific analyte(s) nickel | specific analyte(s) nickel |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| measuring range 0.02-5.00 mg/L (Ni) | measuring range 10-500 mg/L (Ni) | measuring range 0.02-0.5 mg/L (Ni) | measuring range 0.5-10 mg/L (Ni) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility Spectroquant® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® |
| usage sufficient for 250 tests, 250 tests | usage - | usage - | usage - |
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system, Thyroid
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Protokolle
Photometrische Bestimmung mit Dimethylglyoxim nach saurer Mineralisierung; DIN-Zerlegung
Photometric determination with Dimethylglyoxime subsequent to acid mineralisation; DIN decomposition
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1147850001 | 04022536156712 |
| 1147850007 | 04054839019807 |