Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 125 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 186,00 |
Über diesen Artikel
€ 186,00
Produktname
Nickeltest, colorimetric, 0.02-0.5 mg/L (Ni), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
nickel
Quality Segment
measuring range
0.02-0.5 mg/L (Ni)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
- Grundwasser und Oberflächenwasser
- Trinkwasser
- Nutzwasser
- Abwasser und Sickerwasser
- Galvanisierungswasser
Methode
Nickel(II)-Ionen werden durch Iod oxidiert und anschließend mit Dimethylglyoxim in einer ammoniakhaltigen Lösung zu einem rot-braunen Komplex umgewandelt. Die Nickelkonzentration kann semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern einer Farbkarte gemessen werden. Die einzigartige Brillanz des Drucks und die feine Farbskaleneinteilung ermöglichen präzise Analysen selbst am unteren Ende des Konzentrationsbereichs.
Durch die langen Teströhrchen kann ein sensibler Messbereich abgedeckt werden.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18461, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method photometric (Dimethylglyoxime) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MQUANT® | compatibility Spectroquant® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| specific analyte(s) nickel | specific analyte(s) nickel | specific analyte(s) nickel | specific analyte(s) nickel |
| measuring range 0.02-0.5 mg/L (Ni) | measuring range 0.5-10 mg/L (Ni) | measuring range 10-500 mg/L (Ni) | measuring range 0.02-5.00 mg/L (Ni) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nickeltest
signalword
Danger
target_organs
Respiratory system, Thyroid
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1144200001 | 04022536154862 |