Fortfahren mit
1.14767
Copper Test, photometric
photometric, 0.02-6.00 mg/L (Cu), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 240,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 240,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kupfer-Test, photometric, 0.02-6.00 mg/L (Cu), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 250 tests
specific analyte(s)
copper
measuring range
0.02-6.00 mg/L (Cu)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Cuprizone)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 0,02–6,00 mg/l Cu Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Kupfer-Reagenzientest ermöglicht eine genaue Quantifizierung des Kupfergehalts in wässrigen Proben.
Angewandtes Verfahren: In einem ammoniakalischen Medium reagieren Kupfer(II)-Ionen mit Cuprizon, um einen blauen Komplex zu bilden, der photometrisch bestimmt wird.
Dieser Test erfasst nur Kupfer(II)-Ionen. Die Proben müssen mittels Aufschluss zersetzt werden, bevor ungelöstes oder komplexgebundenes Kupfer gemessen werden kann. Bei Gegenwart von Wasserstoffperoxid können gleichzeitig Kupfer(I)-Ionen gemessen werden.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.145531.147581.14839
detection method
photometric (Cuprizone)
detection method
photometric (Cuprizone)
detection method
photometric (Diphenylcarbazide)
detection method
photometric (Rosocyanine)
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
copper
specific analyte(s)
chromate
specific analyte(s)
boron
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.02-6.00 mg/L (Cu)
measuring range
0.05-8.00 mg/L (Cu)
measuring range
0.010-3.00 mg/L (Cr), 0.02-6.69 mg/L (CrO4)
measuring range
0.050-0.800 mg/L (B)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c