Merck
1.14758
Supelco
Chromate Test, photometric
photometric, 0.010-3.00 mg/L (Cr), 0.02-6.69 mg/L (CrO4), Spectroquant®
Größe auswählen
250 TESTS
€ 221,00
€ 221,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 TESTS
€ 221,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 221,00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Chromat-Test, photometric, 0.010-3.00 mg/L (Cr), 0.02-6.69 mg/L (CrO4), Spectroquant®
Qualitätsniveau
Verwendung
sufficient for 250 tests
spezifische(r) Analyt(en)
chromate
Messbereich
0.010-3.00 mg/L (Cr)
0.02-6.69 mg/L (CrO4)
Methode(n)
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Nachweisverfahren
photometric (Diphenylcarbazide)
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Verfahren: photometrisch 0,010–3,00 mg/l Cr 0,02–6,69 mg/l CrO₄ Spectroquant®
Die Methode entspricht APHA 3500-Cr D und DIN 38405-52.
Dieser Spectroquant® Chromat-Reagenzientest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Chrom-VI-Konzentration in wässrigen Proben als Chromat- oder Dichromat-Ionen. Zum Nachweis von komplexgebundenem Chrom(III) oder des Gesamtchroms (Summe von Chrom(VI) und Chrom(III)) muss die Probe durch einen Aufschluss zersetzt werden.
Angewandtes Verfahren: In einer schwach phosphorhaltigen Lösung reagieren Chrom(VI)-Ionen mit Diphenylcarbazid, um Chrom(III) und Diphenylcarbazon zu erzeugen, die einen rot-violetten Komplex bilden. Dieser wird photometrisch bestimmt.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3