Fortfahren mit
1.14730
Chloride Cell Test, photometric
photometric, 5-125 mg/L (Cl-), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlorid-Küvettentest, photometric, 5-125 mg/L (Cl-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
chloride
measuring range
5-125 mg/L (Cl-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
food testing
ground and surface water
mineral water
power plants
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 5–125 mg/l Cl⁻ Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Chloridtest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Chlorid-Ionen in Wasser- und Abwasserproben. Die Konzentration der Chlorid-Ionen ist abhängig von geologischen Faktoren und den allgemeinen örtlichen Verhältnissen. Beim Test reagieren Chlorid-Ionen mit Quecksilber(II)-Thiocyanat und bilden Quecksilber(II)-Chlorid. Das freigesetzte Thiocyanid reagiert mit den Eisenionen und bildet so einen vollständigen Komplex. Diese Methode ist analog zu EPA 325.1 und APHA 4500-Cl- E.
Alle unsere Küvetten- und Reagenzientestkits sind mit einer eindeutigen Live-ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten sowie mit allen Reagenzien geliefert, die zur Durchführung der Analyse gemäß dem in der beiliegenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verfahren benötigt werden.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.005951.018041.00597
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
chlorine
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric
detection method
photometric (DPD)
detection method
photometric (Iron(III)-thiocyanate)
detection method
photometric (DPD)
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
5-125 mg/L (Cl-)
measuring range
0.030-6.00 mg/L (Cl2)
measuring range
0.5-15.0 mg/L (Cl-)
measuring range
0.030-6.00 mg/L (Cl2)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorid-Küvettentest
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
wgk
WGK 3