Fortfahren mit
1.00597
Chlorine Cell Test, photometric
photometric, 0.030-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
200 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 130,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 130,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Chlor-Küvettentest, photometric, 0.030-6.00 mg/L (Cl2), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 200 tests ((free chlorine) (or 100 (free chlorine) + 100 (total chlorine))
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.030-6.00 mg/L (Cl2)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (DPD)
storage temp.
15-25°C
General description
(Freies und Gesamt-Chlor) Verfahren: photometrisch , DPD 0,03–6,00 mg/l Cl₂ Spectroquant
® Dieser Spectroquant® Chlortest ermöglicht eine genaue Quantifizierung von Chlor in Wasserproben. Chlorierte Desinfektionsmittel werden immer noch häufig verwendet, und zwar hauptsächlich bei der Chlorierung von Trinkwasser und Schwimmbädern. In leicht sauren Lösungen reagiert freies Chlor mit Dipropyl-p-Phenylendiamin (DPD) zu einem rot-violetten Farbstoff, der photometrisch nachgewiesen werden kann. In Gegenwart von Kaliumiodid wird mit dieser Reaktion auch gebundenes Chlor gemessen.
Die Methode ist analog zu EPA 330.5, APHA 4500-Cl2 G und DIN EN ISO 7393-2.
All unsere Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten sowie mit allen Reagenzien geliefert, die zur Durchführung der Analyse gemäß dem in der beiliegenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verfahren benötigt werden.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.018041.005951.14730
detection method
photometric (DPD)
detection method
photometric (Iron(III)-thiocyanate)
detection method
photometric (DPD)
detection method
photometric
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chloride
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chloride
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.030-6.00 mg/L (Cl2)
measuring range
0.5-15.0 mg/L (Cl-)
measuring range
0.030-6.00 mg/L (Cl2)
measuring range
5-125 mg/L (Cl-)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100, for use with Spectroquant® Prove 300, for use with Spectroquant® Prove 600
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
drinking water
food testing
ground and surface water
mineral water
power plants
wastewater
application(s)
aquaculture
boiler and cooling water
disinfection control
drinking water
ground and surface water
swimming pools
wastewater
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
construction materials
disposal drainage water
drinking water
electroplating
food testing
ground and surface water
mineral water
power plants
seawater
wastewater
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlor-Küvettentest
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Health hazardExclamation mark
Lagerklasse
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects