Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Produktname
Phosphat-Küvettentest, photometric, 0.5-25.0 mg/L (PO4-P), 1.5-76.7 mg/L (PO43-), 1.1-57.3 mg/L (P2O5), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
phosphate, phosphorus
measuring range
0.5-25.0 mg/L (PO4-P), 1.1-57.3 mg/L (P2O5), 1.5-76.7 mg/L (PO43-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
biotechnology/fermenter
disposal drainage water
environmental
ground and surface water
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
storage temp.
15-25°C
General description
Die Methode ist analog zu EPA 365.2+3, APHA 4500-P E und DIN EN ISO 6878.
Der Spectroquant® Phosphat-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung von Phosphat. Ein erhöhter Phosphatgehalt kann zu Eutrophierung von Gewässern führen, was ein Umweltrisiko darstellt. Deshalb wird der Phosphatgehalt im Trinkwasser und Abwasser in vielen Ländern reguliert.
Weitere Anwendungen sind die Bestimmung von Phosphat in Nahrungsmitteln und Getränken (z. B. Bier) sowie in Umwelt- und Landwirtschaftsproben (z. B. Boden).&
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| detection method photometric (Phosphomolybdenum blue) | detection method photometric (Phosphomolybdenum blue) | detection method photometric (Phosphomolybdenum blue) | detection method photometric (Phosphomolybdenum blue) |
| specific analyte(s) phosphate, phosphorus | specific analyte(s) phosphate, phosphorus | specific analyte(s) phosphate, phosphorus | specific analyte(s) phosphate |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.5-25.0 mg/L (PO4-P), 1.5-76.7 mg/L (PO43-), 1.1-57.3 mg/L (P2O5) | measuring range 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), 0.2-15.3 mg/L (PO43-) | measuring range 3.0-100.0 mg/L (PO4-P), 7-229 mg/L (P2O5), 9-307 mg/L (PO43-) | measuring range 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), 0.2-15.3 mg/L (PO43-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® | product line Spectroquant® |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphat-Küvettentest
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
Protokolle
Photometric determination of phosphate ions in fertilizer samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Photometric determination of phosphate ions in manure samples using phosphorus molybdenum blue and Spectroquant® test kits.
Photometric determination of total phosphorus in plant material samples by phosphorus molybdenum blue method using Spectroquant® test kits.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1147290001 | 04022536156477 |
| 1147290007 | 04054839019654 |