Fortfahren mit
1.14543
Phosphate Cell Test, photometric
photometric, 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.2-15.3 mg/L (PO43-), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Phosphat-Küvettentest, photometric, 0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.2-15.3 mg/L (PO43-), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
phosphate, phosphorus
measuring range
0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), 0.2-15.3 mg/L (PO43-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
agriculture
aquaculture
boiler and cooling water
drinking water
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
storage temp.
15-25°C
General description
(o-Phosphat und Gesamtphosphor) Verfahren: photometrisch, PMB 0,05–5,00 mg/l (PO4-P), 0,2–15,3 mg/l (PO43-), 0,11–11,46 mg/l (P2O5), Spectroquant®
Die Methode ist analog zu EPA 365.2+3, APHA 4500-P E und DIN EN ISO 6878.
Der Spectroquant® Phosphat-Küvettentest ermöglicht eine genaue Quantifizierung von Phosphat. Ein erhöhter Phosphatgehalt kann zu Eutrophierung von Gewässern führen, was ein Umweltrisiko darstellt. Deshalb wird der Phosphatgehalt im Trinkwasser und Abwasser in vielen Ländern reguliert.
Weitere Anwendungsbereiche sind die Bestimmung von Phosphat in Lebensmitteln und Getränken (z. B. Bier) sowie in Umwelt- und Landwirtschaftsproben (z. B. Boden).
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten und allen erforderlichen Reagenzien für die Durchführung der Analyse entsprechend der beigefügten Gebrauchsanweisung geliefert.
Alle Spectroquant® Küvetten- und Reagenzien-Testkits sind mit einer eindeutigen Live ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.147291.006731.00474
specific analyte(s)
phosphate, phosphorus
specific analyte(s)
phosphate, phosphorus
specific analyte(s)
phosphate, phosphorus
specific analyte(s)
phosphate
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
detection method
photometric (Phosphomolybdenum blue)
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
photometry: suitable
measuring range
0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.2-15.3 mg/L (PO43-), 0.11-11.46 mg/L (P2O5)
measuring range
0.5-25.0 mg/L (PO4-P), 1.1-57.3 mg/L (P2O5), 1.5-76.7 mg/L (PO43-)
measuring range
3.0-100.0 mg/L (PO4-P), 7-229 mg/L (P2O5), 9-307 mg/L (PO43-)
measuring range
0.05-5.00 mg/L (PO4-P), 0.11-11.46 mg/L (P2O5), 0.2-15.3 mg/L (PO43-)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Phosphat-Küvettentest
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 1
Questions
  1. jaka jest temperatura mineralizacji testu na fosfor ogólny? w instrukcji napisane jest 120 stopni C, a zakres minimalny/maksymalny +/-?
    1 answer
    1. The analytical procedure for total phosphorus with this product specifies heating at 120°C for 30 minutes. The documentation does not provide a specific minimum or maximum tolerance range for the temperature.