1145980001 is a photometric test kit that can be measured with any spectrophotometer at 620nm wavelength. More information can be found in this user guide, https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/157/173/114598e.pdf.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 100 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 169,00 | |
| 250 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 304,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Fluorid-Test, photometric, 0.10-20.0 mg/L (F), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Level
usage
sufficient for 100 tests, sufficient for 250 tests (depending on package size)
specific analyte(s)
fluoride
measuring range
0.10-20.0 mg/L (F)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
oil and petrochemicals
seawater
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Alizarin complexone)
storage temp.
15-25°C
General description
Dieser Spectroquant®Fluoridtest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Fluoridionen in Wasserproben. Fluorid-Ionen kommen auf der Erde in einigen Mineralien vor, sind in der Natur jedoch nur in Spurenelementen in Gewässern vorhanden. In gepufferten, leicht sauren Lösungen reagieren Fluorid-Ionen mit Alizarin-Complexon und Lantanum(III) zu einem violetten Komplex, der photometrisch nachgewiesen werden kann.
Die Methode entspricht EPA 340.3 und APHA 4500-F-E.
Alle unsere Zell- und Reagenzientestkits sind mit einer eindeutigen Live-ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Reagenzien-Testkits enthalten hoch stabile, gebrauchsfertige Reagenziengemische, um Analysen gemäß den im beiliegenden Anleitungsblatt beschriebenen Verfahren durchzuführen.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) fluoride | specific analyte(s) fluoride | specific analyte(s) fluoride | specific analyte(s) fluoride |
| detection method photometric (Alizarin complexone) | detection method photometric (SPADNS method) | detection method colorimetric | detection method photometric (Alizarin complexone) |
| technique(s) photometry: suitable | technique(s) photometry: suitable | technique(s) - | technique(s) photometry: suitable |
| measuring range 0.10-20.0 mg/L (F) | measuring range 0.02-2.00 mg/L (F) | measuring range 0-0.8 mg/L (F) | measuring range 0.025-0.500 mg/L (F-), 0.10-1.80 mg/L (F-) |
| compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus), for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 300 (plus) | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus) |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorid-Test
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
Artikel
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1145980001 | 04022536868721 |
| 1145980002 | 04027269076160 |
-
IL kit può essere utilizzato senza colorimetro? é dotato di una cartella colori di riferimento per comparazione visiva?