Merck
1.00809
Fluoride Cell Test, photometric
photometric, 0.10-1.80 mg/L (F-), Spectroquant®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fluorid-Küvettentest, photometric, 0.10-1.80 mg/L (F-), Spectroquant®
product line
Spectroquant®
Quality Segment
usage
sufficient for 25 tests
specific analyte(s)
fluoride
measuring range
0.025-0.500 mg/L (F-), 0.10-1.80 mg/L (F-)
technique(s)
photometry: suitable
application(s)
drinking water
electroplating
environmental
ground and surface water
mineral water
wastewater
compatibility
for use with Spectroquant® Move 100, for use with Spectroquant® Nova 60 A, for use with Spectroquant® Prove 100 (plus), for use with Spectroquant® Prove 300 (plus), for use with Spectroquant® Prove 600 (plus)
detection method
photometric (Alizarin complexone)
storage temp.
15-25°C
General description
Verfahren: photometrisch 0,10–1,80 mg/l F⁻ Spectroquant®
Dieser Spectroquant® Fluoridtest ermöglicht eine genaue Quantifizierung der Fluorid-Ionen in Wasserproben. Fluorid-Ionen kommen auf der Erde in einigen Mineralien vor, sind in der Natur jedoch nur in Spurenelementen in Gewässern vorhanden. In gepufferten, leicht sauren Lösungen reagieren Fluorid-Ionen mit Alizarin-Complexon und Lanthanum(III) zu einem violetten Komplex, der photometrisch nachgewiesen werden kann.
Diese Methode ist analog zu EPA 340.3 und APHA 4500-F- E.
Alle unsere Küvetten- und Reagenzientestkits sind mit einer eindeutigen Live-ID (2D-Barcode) versehen, die eine nahtlose Methodenerkennung ermöglicht und wichtige Informationen wie Chargennummer und Verfallsdatum sowie Informationen für automatische Kalibrierungsupdates enthält.
Die Spectroquant® Küvettentests werden mit vorgefüllten 16-mm-Rundküvetten sowie mit allen Reagenzien geliefert, die zur Durchführung der Analyse gemäß dem in der beiliegenden Gebrauchsanweisung beschriebenen Verfahren benötigt werden.
Legal Information
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorid-Küvettentest
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Complete wastewater testing solutions for every treatment stage with instruments, test kits, and standards to ensure compliant, reliable water analysis.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
100809000104027269278090