One drop is conventionally considered to be approximately 0.05 milliliters or 50 microliters. If an exact volume is required, this measurement is recommended.
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 300 tests | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 161,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Eisen-Test, colorimetric, 0.01-0.20 mg/L (Fe), for use with MQUANT®
specific analyte(s)
iron
Quality Level
measuring range
0.01-0.20 mg/L (Fe)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
- Grundwasser und Oberflächenwasser, Meerwasser
- Trinkwasser und Mineralwasser
- Wasser aus der Aquakultur
- Kessel- und Kesselspeisewasser
- Nutzwasser
- Abwasser und Sickerwasser
- Lebensmittel nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
Methode
Alle Eisenionen werden zu Eisen(II)-Ionen reduziert. In einem mit Thioglykolat gepufferten Medium reagieren diese mit einem Triazinderivat, um einen rotvioletten Komplex zu bilden. Die Eisenkonzentration kann semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbfeldern der Farbkarte gemessen werden. Die einzigartige Brillanz des Drucks und die feine Farbskaleneinteilung ermöglichen präzise Analysen selbst am unteren Ende des Konzentrationsbereichs.
Durch die langen Teströhrchen kann ein sensibler Messbereich abgedeckt werden.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.18458, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch es ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist.
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific analyte(s) iron | specific analyte(s) iron | specific analyte(s) iron | specific analyte(s) iron |
| detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric | detection method colorimetric |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| compatibility for use with MQUANT® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® | compatibility for use with MCOLORTEST® |
| storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 15-25°C |
| measuring range 0.01-0.20 mg/L (Fe) | measuring range 0.2-2.5 mg/L (Fe) | measuring range 0.25-15 mg/L (Fe) | measuring range 0.1-50 mg/L (Fe) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eisen-Test
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1144030001 | 04022536154749 |
-
The procedure instructs to use 5 drops of reagent per sample. What is the volume per drop of reagent?