Fortfahren mit
1.11136
Iron Test Kit, colorimetric
0.1-50 mg/L (Fe), MQuant®
Synonym(e):
Visueller Testsatz, Eisen
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
200 tests
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 237,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
€ 237,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragenWeitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Eisen-Test, colorimetric, 0.1-50 mg/L (Fe), for use with MCOLORTEST®
specific analyte(s)
iron
Quality Level
measuring range
0.1-50 mg/L (Fe)
compatibility
for use with MCOLORTEST®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
Der MQuant®-Eisentest (vormals MColortest®) misst zweiwertiges und dreiwertiges Eisen in seiner gelösten Form sowie als frisches Kolloideisen in:
  • Grundwasser und Oberflächenwasser
  • Wasser aus der Aquakultur
  • Trinkwasser und Mineralwasser
  • Nutzwasser
  • Abwasser und Sickerwasser
  • Kessel- und Kesselspeisewasser
  • Lebensmitteln (z. B. Wein) nach einer geeigneten Vorbehandlung der Probe
Dieser Test eignet sich nicht für Meerwasser.
Wir empfehlen dies außerdem als Vortest für die Sauerstoffbestimmung mit MQuant® Sauerstoff 1.11107 zum Prüfen vom Eiseninterferenzen in der Probe.
Dieser Test beurteilt die Farbreaktion auf der Grundlage der Durchlichtmethode. So können selbst trübe und gefärbte Wasserproben ohne weitere Aufbereitung analysiert werden. Das Farbabstimmungsgefäß besteht aus sehr langlebigem, lichtbeständigem Kunststoff und eignet sich daher für industrielle Bereiche und nasse Umgebungen.
Methode
Alle Eisenionen werden durch Hydroxyammoniumchlorid zu Eisen(II)-Ionen reduziert. In einem gepufferten Medium reagieren diese mit 2,2′-Bipyridin, um einen roten Komplex zu bilden. Die Eisenkonzentration kann semiquantitativ durch einen Sichtvergleich der Farbe der Messlösung mit den Farbzonen eines Farbabstimmungsgefäßes gemessen werden.
Ohne Zugabe von Hydroxyammoniumchlorid (Reagens Fe-1) misst der Test nur Eisen(II), sodass eine Differenzierung möglich ist.
Unter Verwendung der Nachfüllpackung 1.08023, die alle Reagenzien enthält, kann das Original-Testkit sehr lang verwendet werden, wodurch dies ein besonders kostengünstiges und ökologisches System ist. 
Dieser Test misst zweiwertiges und dreiwertiges Eisen in seiner gelösten Form sowie frisches Kolloideisen(III)-Hydroxid in z. B. Grundwasser und Oberflächenwasser, Trinkwasser, Nutzwasser und Abwasser mit Differenzierung zwischen Eisen(II) und Eisen(III).
Methode: kolorimetrisch mit Farbabgleichgefäß 0,1 - 0,3 - 0,5 - 1,0 - 2,5 - 5,0 - 7,5 - 12,5 - 25 - 50 mg/l Fe MQuant®
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1.147591.144031.14438
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
iron
specific analyte(s)
iron
specific analyte(s)
iron
specific analyte(s)
iron
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
measuring range
0.1-50 mg/L (Fe)
measuring range
0.1-5 mg/L (Fe)
measuring range
0.01-0.20 mg/L (Fe)
measuring range
0.2-2.5 mg/L (Fe)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eisen-Test
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
Lagerklasse
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
111136000104022536130460