Fortfahren mit
1.13760
Sodium dodecyl sulfate
greener alternative
LAB
Synonym(e):
Dodecylsulfatnatriumsalz, SDS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 68,80
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 357,00
2.5 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 701,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H25NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
205-788-1
NACRES:
NA.21
MDL number:
€ 68,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Dodecylsulfatnatriumsalz, LAB
Quality Segment
form
powder
potency
1427 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
: suitable using cell culture | mammalian: suitable
pH
6-9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
204-207 °C
solubility
>130 g/L
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
490‑560 kg/m3
application(s)
advanced drug delivery
(Western Blot)
greener alternative category
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a surfactant to enhance catalysis.  Click here for more information.
Application
Sodium Dodecyl Sulfate (SDS) has been used as:
  • a key component in the SDS-PAGE procedure foranalyzing the composition of proteins.
  • a component of the DNA extraction buffer.
Analysis Note
Gehalt (Zwei-Phasen-Titration): ≥ 99,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Absorption A (220–350 nm, 3 %, 1 cm, Wasser): ≤ 0,1
Chlorid (Cl): ≤ 0,01 %
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0005 %
Wasser (nach Karl Fischer): ≤ 1
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
62862L575071736
form
powder
form
(Rods)
form
-
form
liquid
technique(s)
: suitable using cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
LC/MS: suitable, electrophoresis: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
: suitable using [cell culture | mammalian: suitable]
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
application(s)
advanced drug delivery
(Western Blot)
application(s)
(Western Blot)
application(s)
(Western Blot)
application(s)
(Western Blot)
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
>130 g/L
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble
solubility
-
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
(1.03 g/cm3 at 20 °C (68 °F))
density
-
density
1.01 g/mL at 20 °C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dodecylsulfatnatriumsalz
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
338.0 °F
flash_point_c
170 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
113760010004022536151373
113760100004022536151397
113760250004022536151403