Fortfahren mit
71736
Natriumdodecylsulfat -Lösung
greener alternative
BioUltra, Molecular Biology, 10% in H2O
Synonym(e):
Laurylsulfat Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat -Lösung, SDS
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 58,20
500 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 196,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3(CH2)11OSO3Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
288.38
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39093306
UNSPSC Code:
12161902
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3599286
€ 58,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
anionic
product line
BioUltra
form
liquid
mol wt
288.38 g/mol
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
concentration
10% in H2O
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
impurities
DNases, none detected, RNases, none detected, insoluble matter, passes filter test, phosphatases, none detected, proteases, none detected
pH
5.0-6.5
density
1.01 g/mL at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
cation traces
Al: ≤1 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤1 mg/kg, Bi: ≤1 mg/kg, Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Li: ≤1 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Mo: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Sr: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.3, λ: 280 nm Amax: 0.2
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
application(s)
(Western Blot)
greener alternative category
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI key
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is used as a surfactant to enhance catalysis.  Click here for more information.
Application
Natriumdodecylsulfatlösung wurde in folgenden Anwendungen eingesetzt:
  • Herstellung von 2-fach konzentriertem Exraktionspuffer
  • Bestandteil von Elutionspuffer für die Immunpräzipitation
  • SDS-Polyacrylamid-Gelelektrophorese(PAGE)-Analysen
Biochem/physiol Actions
Natriumdodecylsulfat (SDS)/Natriumlaurylsulfat ist ein anionisches Detergens, das biologische Membranen aufbrechen kann. Es kann die Aktivität der Ribonuklease (RNase) und der Desoxyribonuklease (DNase) blockieren. SDS ist eines der Hauptbestandteile verschiedener Reagenzien, die zur Aufreinigung von Nukleinsäuren eingesetzt werden. Es gilt außerdem als Permeabilitätsverstärker in oralen Formulierungen.
Other Notes
Phenolextraktion von RNA im großen Maßstab - fördert die Trennung der Proteine von den Nukleinsäuren bei der Extraktion aus biologischem Material
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L57501.13760428018
form
liquid
form
-
form
powder
form
liquid
grade
Molecular Biology
grade
-
grade
-
grade
-
technique(s)
HPLC: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
: suitable using [cell culture | mammalian: suitable]
technique(s)
: suitable using cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
application(s)
(Western Blot)
application(s)
(Western Blot)
application(s)
advanced drug delivery
(Western Blot)
application(s)
-
density
1.01 g/mL at 20 °C
density
-
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
density
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, phosphate (PO43-): ≤1 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Natriumdodecylsulfat -Lösung
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I WOULD LIKE TO REQUEST THE QUALITY CONFIRMATION OF %CONCENTRATION, SINCE CONCENTRATION IS 10% IN WATER, THERE'S NO INFORMATION THAT WHAT'S % TYPE [%W/V OR %V/V] REF.PRODUCT CODE: 71736
    1 answer
    1. This product is 10% (w/w) solution.