Fortfahren mit
1.12406
Tungsten
fine powder 99+
Synonym(e):
Tungsten
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
W
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
183.84
UNSPSC Code:
12141747
EC Index Number:
231-143-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Quality Level
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
mp
3370 °C
bulk density
4000 kg/m3
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/W
InChI key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Particle size (< 20 µm): ≥ 80 %
pictograms
Flame
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
112406010004022536142432