Fortfahren mit
1.12254
Molybdenum powder
99+
Synonym(e):
Molybdenum powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 224,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Mo
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
95.94
UNSPSC Code:
12141727
EC Index Number:
231-107-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
€ 224,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
mp
2620 °C
density
10.2 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1400 kg/m3
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
GF00286758GF91451976GF16938377
Molybdenum powder, mean particle size (fsss) <5 micron, weight 100 g, purity 99.9+%
GF00286758
Molybdenum
Molybdenum powder, mean particle size (fsss) <5 micron, weight 200 g, purity 99.9+%
GF91451976
Molybdenum
Molybdenum powder, mean particle size (fsss) <5 micron, weight 1000 g, purity 99.9+%
GF16938377
Molybdenum
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
2620 °C
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.2 g/cm3 at 20 °C
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
1400 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
03823-5ML04061838628268
03823-1ML04061838628251
112254010004022536141145